Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Recoverin Protein
Código de producto. p-7153381
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16034380
Marca: enQuireBio™ QP6591ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Recoverin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002894.1
ID de gen (Entrez) 5957
Nombre Recoverin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RCVRN
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia GNSKSGALSK EILEELQLNT KFSEEELCSW YQSFLKDCPT GRITQQQFQS IYAKFFPDTD PKAYAQHVFR SFDSNLDGTL DFKEYVIALH MTTAGKTNQK LEWAFSLYDV DGNGTISKNE VLEIVMAIFK MITPEDVKLL PDDENTPEKR AEKIWKYFGK NDDDKLTEKE FIEGTLANKE ILRLIQFEPQ KVKEKMKNA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.