missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RCN3 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RCN3 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMKPSPD AGPHGQGRVH QAAPLSDAPH DDAHGNFQYD HEAFLGREVA KEFDQLTPEE SQARLGRIVD RMDRAGDGDG WVSLAELRAW IAHTQQRHIR DSVSAAWDTY DTDRDGRVGW EELRNATYGH YAPGEEFHDV EDAETYKKML ARDERRFRVA DQDGDSMATR EELTAFLHPE EFPHMRDIVI AETLEDLDRN KDGYVQVEEY IADLYSAEPG EEEPAWVQTE RQQFRDFRDL NKDGHLDGSE VGHWVLPPAQ DQPLVEANHL LHESDTDKDG RLSKAEILGN WNMFVGSQAT NYGEDLTRHH DEL |
| Tampón | RCN3 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?