Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RBM11 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | RBM11 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMFPAQEE ADRTVFVGNL EARVREEILY ELFLQAGPLT KVTICKDREG KPKSFGFVCF KHPESVSYAI ALLNGIRLYG RPINVQYRFG SSRSSEPANQ SFESCVKINS HNYRNEEMLV GRSSFPMQYF PINNTSLPQE YFLFQKMQWH VYNPVLQLPY YEMTAPLPNS ASVSSSLNHV PDLEAGPSSY KWTHQQPSDS DLYQMTAPLP NSASVSSSLN HVPDLEAGPS SYKWTHQQPS DSDLYQMNKR KRQKQTSDSD SSTDNNRGNE CSQKFRKSKK KKRY |
| Tampón | The RBM11 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |