missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human RBBP4 Protein

Código de producto. 15903059
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15903059 1 mg 1 miligramo
15923059 5 μg 5 microgramos
15913059 20 μg 20 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15903059

Marca: enQuireBio™ QP132761mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the RBBP4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre RBBP4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMADKEA AFDDAVEERV INEEYKIWKK NTPFLYDLVM THALEWPSLT AQWLPDVTRP EGKDFSIHRL VLGTHTSDEQ NHLVIASVQL PNDDAQFDAS HYDSEKGEFG GFGSVSGKIE IEIKINHEGE VNRARYMPQN PCIIATKTPS SDVLVFDYTK HPSKPDPSGE CNPDLRLRGH QKEGYGLSWN PNLSGHLLSA SDDHTICLWD ISAVPKEGKV VDAKTIFTGH TAVVEDVSWH LLHESLFGSV ADDQKLMIWD TRSNNTSKPS HSVDAHTAEV NCLSFNPYSE FILATGSADK TVALWDLRNL KLKLHSFESH KDEIFQVQWS PHNETILASS GTDRRLNVWD LSKIGEEQSP EDAEDGPPEL LFIHGGHTAK ISDFSWNPNE PWVICSVSED NIMQVWQMAE NIYNDEDPEG SVDPEGQGS
Tampón RBBP4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.