Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-8A Protein
Código de producto. p-7153363
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16054270 10 μg 10 microgramos
16094270 50 μg 50 microgramos
16044270 100 μg 100 microgramos
16074270 200 μg 200 microgramos
16084270 500 μg 500 microgramos
16064270 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16054270
Marca: enQuireBio™ QP6575ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-8A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_005361.2
ID de gen (Entrez) 4218
Nombre Ras-related protein Rab-8A Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB8A
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia KTYDYLFKLL LIGDSGVGKT CVLFRFSEDA FNSTFISTIG IDFKIRTIEL DGKRIKLQIW DTAGQERFRT ITTAYYRGAM GIMLVYDITN EKSFDNIRNW IRNIEEHASA DVEKMILGNK CDVNDKRQVS KERGEKLALD YGIKFMETSA KANINVENAF FTLARDIKAK MDKKLEGNSP QGSNQGVKIT P
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.