Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5C Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001238968.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5878 |
| Nombre | Ras-related protein Rab-5C Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RAB5C |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |