Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-5A Protein
Código de producto. 16004250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004250 100 μg 100 microgramos
16014250 10 μg 10 microgramos
16054250 50 μg 50 microgramos
16034250 200 μg 200 microgramos
16044250 500 μg 500 microgramos
16024250 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004250
Marca: enQuireBio™ QP6571ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-5A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001278977.1
ID de gen (Entrez) 5868
Nombre Ras-related protein Rab-5A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB5A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MASRGATRPN GPNTGNKICQ FKLVLLGESA VGKSSLVLRF VKGQFHEFQE STIGAAFLTQ TVCLDDTTVK FEIWDTAGQE RYHSLAPMYY RGAQAAIVVY DITNEESFAR AKNWVKELQR QASPNIVIAL SGNKADLANK RAVDFQEAQS YADDNSLLFM ETSAKTSMNV NEIFMAIAKK LPKNEPQNPG ANSARGRGVD LTEPTQPTRN QCCSN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.