Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-23 Protein
Código de producto. p-7154925
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16033541 10 μg 10 microgramos
16073541 50 μg 50 microgramos
16023541 100 μg 100 microgramos
16053541 200 μg 200 microgramos
16063541 500 μg 500 microgramos
16043541 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16033541 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8247ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-23, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001265595.1
ID de gen (Entrez) 51715
Nombre Ras-related protein Rab-23 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB23
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MLEEDMEVAI KMVVVGNGAV GKSSMIQRYC KGIFTKDYKK TIGVDFLERQ IQVNDEDVRL MLWDTAGQEE FDAITKAYYR GAQACVLVFS TTDRESFEAV SSWREKVVAE VGDIPTVLVQ NKIDLLDDSC IKNEEAEALA KRLKLRFYRT SVKEDLNVNE VFKYLAEKYL QKLKQQIAED PELTHSSSNK IGVFNTSGGS HSGQNSGTLN GGDVINLRPN KQRTKKNRNP FSSC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.