Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-1A Protein
Código de producto. 16013971
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16013971 100 μg 100 microgramos
16023971 10 μg 10 microgramos
16063971 50 μg 50 microgramos
16043971 200 μg 200 microgramos
16053971 500 μg 500 microgramos
16033971 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16013971
Marca: enQuireBio™ QP8316ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-1A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004152.1
ID de gen (Entrez) 5861
Nombre Ras-related protein Rab-1A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB1A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SSMNPEYDYL FKLLLIGDSG VGKSCLLLRF ADDTYTESYI STIGVDFKIR TIELDGKTIK LQIWDTAGQE RFRTITSSYY RGAHGIIVVY DVTDQESFNN VKQWLQEIDR YASENVNKLL VGNKCDLTTK KVVDYTTAKE FADSLGIPFL ETSAKNATNV EQSFMTMAAE IKKRMGPGAT AGGAEKSNVK IQSTPVKQSG GGCC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.