Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein Rab-11A Protein
Código de producto. 16074210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16074210 100 μg 100 microgramos
16084210 10 μg 10 microgramos
16024220 50 μg 50 microgramos
16004220 200 μg 200 microgramos
16014220 500 μg 500 microgramos
16094210 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16074210 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6566ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein Rab-11A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193765.1
ID de gen (Entrez) 8766
Nombre Ras-related protein Rab-11A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB11A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia GTRDDEYDYL FKVVLIGDSG VGKSNLLSRF TRNEFNLESK STIGVEFATR SIQVDGKTIK AQIWDTAGQE RYRAITSAYY RGAVGALLVY DIAKHLTYEN VERWLKELRD HADSNIVIML VGNKSDLRHL RAVPTDEARA FAEKNGLSFI ETSALDSTNV EAAFQTILTE IYRIVSQKQM SDRRENDMSP SNNVVPIHVP PTTENKPKVQ CC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.