Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related protein R-Ras2 Protein
Código de producto. 16004660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004660 1 mg 1 miligramo
16094650 10 μg 10 microgramos
16034660 50 μg 50 microgramos
16084650 100 μg 100 microgramos
16014660 200 μg 200 microgramos
16024660 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16004660
Marca: enQuireBio™ QP6628ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related protein R-Ras2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001096139.1
ID de gen (Entrez) 22800
Nombre Ras-related protein R-Ras2 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RRAS2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAAGWRDGSG QEKYRLVVVG GGGVGKSALT IQFIQSYFVT DYDPTIEDSY TKQCVIDDRA ARLDILDTAG QEEFGAMREQ YMRTGEGFLL VFSVTDRGSF EEIYKFQRQI LRVKDRDEFP MILIGNKADL DHQRQVTQEE GQQLARQLKV TYMEASAKIR MNVDQAFHEL VRVIRKFQEQ ECPPSPEPTR KEKDKKGCHC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.