Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related GTP-binding protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_006561.1 |
| ID de gen (Entrez) | 10670 |
| Nombre | Ras-related GTP-binding protein 1 |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RAGA |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |