Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras-related GTP-binding protein 1
Código de producto. 16004671
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16004671 100 μg 100 microgramos
16014671 10 μg 10 microgramos
16054671 50 μg 50 microgramos
16034671 200 μg 200 microgramos
16044671 500 μg 500 microgramos
16024671 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16004671 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8446ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ras-related GTP-binding protein A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_006561.1
ID de gen (Entrez) 10670
Nombre Ras-related GTP-binding protein 1
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAGA
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MPNTAMKKKV LLMGKSGSGK TSMRSIIFAN YIARDTRRLG ATIDVEHSHV RFLGNLVLNL WDCGGQDTFM ENYFTSQRDN IFRNVEVLIY VFDVESRELE KDMHYYQSCL EAILQNSPDA KIFCLVHKMD LVQEDQRDLI FKEREEDLRR LSRPLECACF RTSIWDETLY KAWSSIVYQL IPNVQQLEMN LRNFAQIIEA DEVLLFERAT FLVISHYQCK EQRDVHRFEK ISNIIKQFKL SCSKLAA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.