Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ras association domain-containing protein 1
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_872604.1 |
| ID de gen (Entrez) | 83593 |
| Nombre | Ras association domain-containing protein 1 |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RASSF5 |
| Longitud de la proteína | Full Length of Isoform 2 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |