Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES2 / Chemerin Protein
Código de producto. p-7152069
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
25 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
25 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15925949
Marca: enQuireBio™ QP53495ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002880.1
ID de gen (Entrez) 5919
Nombre RARRES2 / Chemerin Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen RARRES2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MELTEAQRRG LQVALEEFHK HPPVQWAFQE TSVESAVDTP FPAGIFVRLE FKLQQTSCRK RDWKKPECKV RPNGRKRKCL ACIKLGSEDK VLGRLVHCPI ETQVLREAEE HQETQCLRVQ RAGEDPHSFY FPGQFAFS
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.