Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RARRES2 / Chemerin Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002880.1 |
| ID de gen (Entrez) | 5919 |
| Nombre | RARRES2 / Chemerin Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | RARRES2 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Mostrar más |