Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ragulator complex protein LAMTOR1 Protein
Código de producto. p-7154441
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16020671
Marca: enQuireBio™ QP7766ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ragulator complex protein LAMTOR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_060377.1
ID de gen (Entrez) 55004
Nombre Ragulator complex protein LAMTOR1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen LAMTOR1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGCCYSSENE DSDQDREERK LLLDPSSPPT KALNGAEPNY HSLPSARTDE QALLSSILAK TASNIIDVSA ADSQGMEQHE YMDRARQYST RLAVLSSSLT HWKKLPPLPS LTSQPHQVLA SEPIPFSDLQ QVSRIAAYAY SALSQIRVDA KEELVVQFGI P
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.