Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Código de producto. 16084260
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084260 100 μg 100 microgramos
16094260 10 μg 10 microgramos
16034270 50 μg 50 microgramos
16014270 200 μg 200 microgramos
16024270 500 μg 500 microgramos
16004270 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084260
Marca: enQuireBio™ QP6574ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab6 / Rab GTPases / RAB6A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001230647.1
ID de gen (Entrez) 5870
Nombre Rab6 / Rab GTPases / RAB6A Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB6A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia STGGDFGNPL RKFKLVFLGE QSVGKTSLIT RFMYDSFDNT YQATIGIDFL SKTMYLEDRT VRLQLWDTAG QERFRSLIPS YIRDSTVAVV VYDITNVNSF QQTTKWIDDV RTERGSDVII MLVGNKTDLA DKRQVSIEEG ERKAKELNVM FIETSAKAGY NVKQLFRRVA AALPGMESTQ DRSREDMIDI KLEKPQEQPV SEGGCSC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.