Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Código de producto. p-7154862
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16083161 10 μg 10 microgramos
16023171 50 μg 50 microgramos
16073161 100 μg 100 microgramos
16003171 200 μg 200 microgramos
16013171 500 μg 500 microgramos
16093161 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16083161
Marca: enQuireBio™ QP8190ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Rab5 GDP/GTP exchange factor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001273989.1
ID de gen (Entrez) 27342
Nombre Rab5 GDP / GTP exchange factor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RABGEF1
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSLKSERRGI HVDQSDLLCK KGCGYYGNPA WQGFCSKCWR EEYHKARQKQ IQEDWELAER LQREEEEAFA SSQSSQGAQS LTFSKFEEKK TNEKTRKVTT VKKFFSASSR VGSKKEIQEA KAPSPSINRQ TSIETDRVSK EFIEFLKTFH KTGQEIYKQT KLFLEGMHYK RDLSIEEQSE CAQDFYHNVA ERMQTRGKVP PERVEKIMDQ IEKYIMTRLY KYVFCPETTD DEKKDLAIQK RIRALRWVTP QMLCVPVNED IPEVSDMVVK AITDIIEMDS KRVPRDKLAC ITKCSKHIFN AIKITKNEPA SADDFLPTLI YIVLKGNPPR LQSNIQYITR FCNPSRLMTG EDGYYFTNLC CAVAFIEKLD AQSLNLSQED FDRYMSGQTS PRKQEAESWS PDACLGVKQM YKNLDLLSQL NERQERIMNE AKKLEKDLID WTDGIAREVQ DIVEKYPLEI KPPNQPLAAI DSENVENDKL PPPLQPQVYA G
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.