Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB32 Protein
Código de producto. 15912939
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15912939 20 μg 20 microgramos
15922939 5 μg 5 microgramos
15902939 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15912939
Marca: enQuireBio™ QP1323720ug
A cDNA sequence encoding the RAB32 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre RAB32 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAGGGA GDPGLGAAAA PAPETREHLF KVLVIGELGV GKTSIIKRYV HQLFSQHYRA TIGVDFALKV LNWDSRTLVR LQLWDIAGQE RFGNMTRVYY KEAVGAFVVF DISRSSTFEA VLKWKSDLDS KVHLPNGSPI PAVLLANKCD QNKDSSQSPS QVDQFCKEHG FAGWFETSAK DNINIEEAAR FLVEKILVNH QSFPNEENDV DKIKLDQETL RAENKSQCC
Tampón The RAB32 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT, 0.2M NaCl, 0.2M EDTA and 50% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.