Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB2A Protein
Código de producto. 16004240
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16004240
Marca: enQuireBio™ QP6569ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB2A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001229573.1
ID de gen (Entrez) 5862
Nombre RAB2A Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB2A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia AYAYLFKYII IGDTGVGKSC LLLQFTDKRF QPVHDLTIGV EFGARMITID GKQIKLQIWD TAGQESFRSI TRSYYRGAAG ALLVYDITRR DTFNHLTTWL EDARQHSNSN MVIMLIGNKS DLESRREVKK EEGEAFAREH GLIFMETSAK TASNVEEAFI NTAKEIYEKI QEGVFDINNE ANGIKIGPQH AATNATHAGN QGGQQAGGGC C
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.