Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human RAB27B Protein
Código de producto. 16024230
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
missing translation for 'unitSize'
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16024230
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6568ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) RAB27B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_004154.2
ID de gen (Entrez) 5874
Nombre RAB27B Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen RAB27B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia TDGDYDYLIK LLALGDSGVG KTTFLYRYTD NKFNPKFITT VGIDFREKRV VYNAQGPNGS SGKAFKVHLQ LWDTAGQERF RSLTTAFFRD AMGFLLMFDL TSQQSFLNVR NWMSQLQANA YCENPDIVLI GNKADLPDQR EVNERQAREL ADKYGIPYFE TSAATGQNVE KAVETLLDLI MKRMEQCVEK TQIPDTVNGG NSGNLDGEKP PEKKCIC
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.