missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human R-spondin 1, Animal-Free Protein
Beschreibung
No significant difference between EC50 of reference and test lots
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | Q2MKA7.1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Bioactivity |
| Formulación | Lyophilized from acetonitrile/TFA |
| ID de gen (Entrez) | 284654 |
| Peso molecular | M.W. (Observed): Monomeric R-spondin 1 protein only, M.W. (Theroretical): 13 kDa |
| Cantidad | 50 μg |
| Fuente | E. coli-derived human R-Spondin 1 protein |
| Requisitos de almacenamiento | Store lyophilized protein between -20°C to -80°C until the date of expiry. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Concentración de endotoxinas | <0.10 EU per 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Alias de gen | CRISTIN3, FLJ40906Roof plate-specific spondin-1, hRspo1, roof plate-specific spondin, RSPO, RSPONDIN, R-spondin homolog (Xenopus laevis), R-spondin1, R-spondin-1 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?