Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Putative 40S ribosomal protein S10-like Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | Putative 40S ribosomal protein S10-like Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | RPS10P5 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His-SUMO |
| Mostrar más |