Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Pulmonary surfactant-associated protein 1
Código de producto. 16045060
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Código de producto. 16045060
Marca: enQuireBio™ QP6682ma20ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Pulmonary surfactant-associated protein C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001165828.1
ID de gen (Entrez) 6440
Nombre Pulmonary surfactant-associated protein 1
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SFTPC
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia FGIPCCPVHL KRLLIVVVVV VLIVVVIVGA LLMGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.