Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRZ1 Protein
Código de producto. 16004140
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16004140 10 μg 10 microgramos
16044140 50 μg 50 microgramos
16094130 100 μg 100 microgramos
16024140 200 μg 200 microgramos
16034140 500 μg 500 microgramos
16014140 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16004140
Marca: enQuireBio™ QP6557ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRZ1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193767.1
ID de gen (Entrez) 5803
Nombre PTPRZ1 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTPRZ1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia IGWSYTGALN QKNWGKKYPT CNSPKQSPIN IDEDLTQVNV NLKKLKFQGW DKTSLENTFI HNTGKTVEIN LTNDYRVSGG VSEMVFKASK ITFHWGKCNM SSDGSEHSLE GQKFPLEMQI YCFDADRFSS FEEAVKGKGK LRALSILFEV GTEENLDFKA IIDGVESVSR FGKQAALDPF ILLNLLPNST DKYYIYNGSL TSPPCTDTVD WIVFKDTVSI SESQLAVFCE VLTMQQSGYV MLMDYLQNNF REQQYKFSRQ VFSSY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.