Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPRN Protein
Código de producto. 16028641
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16028641
Marca: enQuireBio™ QP9748ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPRN, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001186692.1
ID de gen (Entrez) 5798
Nombre PTPRN Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTPRN
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia VSAHGCLFDR RLCSHLEVCI QDGLFGQCQV GVGQARPLLQ VTSPVLQRLQ GVLRQLMSQG LSWHDDLTQY VISQEMERIP RLRPPEPRPR DRSGLAPKRP GPAGELLLQD IPTGSAPAAQ HRLPQPPVGK GGAGASSSLS PLQAELLPPL LEHLLLPPQP PHPSLSYEPA LLQPYLFHQF GSRDGSRVSE GSPGMVSVGP LPKAEAPALF SRTASKGIFG DHPGHSYGDL PGPSPAQLFQ DSGLLYLAQE LPAPSRARVP RLPEQGSSSR AEDSPEGYEK EGLGDRGEKP ASPAVQPDAA LQRLAAVLAG YGVELRQLTP EQLSTLLTLL QLLPKGAGRN PGGVVNVGAD IKKTMEGPVE GRDTAELPAR TSPMPGHPTA SPTSSEVQQV PSPVSSEPPK AARPPVTPVL LEKKSPLGQS QPTVAGQPSA RPAAEEYGYI VTDQKPLSLA AGVKLLEILA EHVHMSSGSF INISVVGPAL TFRIRHNEQN LSLADVTQQA GLVKSELEAQ TGLQILQTGV GQREEAAAVL PQTAHSTSPM R
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.