Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN7 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PTPN7 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVQAHG GRSRAQPLTL SLGAAMTQPP PEKTPAKKHV RLQERRGSNV ALMLDVRSLG AVEPICSVNT PREVTLHFLR TAGHPLTRWA LQRQPPSPKQ LEEEFLKIPS NFVSPEDLDI PGHASKDRYK TILPNPQSRV CLGRAQSQED GDYINANYIR GYDGKEKVYI ATQGPMPNTV SDFWEMVWQE EVSLIVMLTQ LREGKEKCVH YWPTEEETYG PFQIRIQDMK ECPEYTVRQL TIQYQEERRS VKHILFSAWP DHQTPESAGP LLRLVAEVEE SPETAAHPGP IVVHCSAGIG RTGCFIATRI GCQQLKARGE VDILGIVCQL RLDRGGMIQT AEQYQFLHHT LALYAGQLPE EPSP |
| Tampón | The PTPN7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |