Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN7 Protein
Código de producto. 15922859
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
15922859 1 μg 1 microgramo
15942859 5 μg 5 microgramos
15932859 50 μg 50 microgramos
3 options
Código de producto. 15922859
Marca: enQuireBio™ QP132121ug
A cDNA sequence encoding the PTPN7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre PTPN7 Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMVQAHG GRSRAQPLTL SLGAAMTQPP PEKTPAKKHV RLQERRGSNV ALMLDVRSLG AVEPICSVNT PREVTLHFLR TAGHPLTRWA LQRQPPSPKQ LEEEFLKIPS NFVSPEDLDI PGHASKDRYK TILPNPQSRV CLGRAQSQED GDYINANYIR GYDGKEKVYI ATQGPMPNTV SDFWEMVWQE EVSLIVMLTQ LREGKEKCVH YWPTEEETYG PFQIRIQDMK ECPEYTVRQL TIQYQEERRS VKHILFSAWP DHQTPESAGP LLRLVAEVEE SPETAAHPGP IVVHCSAGIG RTGCFIATRI GCQQLKARGE VDILGIVCQL RLDRGGMIQT AEQYQFLHHT LALYAGQLPE EPSP
Tampón The PTPN7 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.