Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTPN6 Protein
Código de producto. 16014120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014120 100 μg 100 microgramos
16024120 10 μg 10 microgramos
16064120 50 μg 50 microgramos
16044120 200 μg 200 microgramos
16054120 500 μg 500 microgramos
16034120 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16014120
Marca: enQuireBio™ QP6555ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTPN6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_002822.2
ID de gen (Entrez) 5777
Nombre PTPN6 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTPN6
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 2
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLSRGVGDQV THIRIQNSGD FYDLYGGEKF ATLTELVEYY TQQQGVLQDR DGTIIHLKYP LNCSDPTSER WYHGHMSGGQ AETLLQAKGE PWTFLVRESL SQPGDFVLSV LSDQPKAGPG SPLRVTHIKV MCEGGRYTVG GLETFDSLTD LVEHFKKTGI EEASGAFVYL RQPYYATRVN AADIENRVLE LNKKQESEDT AKAGFWEEFE SLQKQEVKNL HQRLEGQRPE NKGKNRYKNI LPFDHSRVIL QGRDSNIPGS DYINANYIKN QLLGPDENAK TYIASQGCLE ATVNDFWQMA WQENSRVIVM TTREVEKGRN KCVPYWPEVG MQRAYGPYSV TNCGEHDTTE YKLRTLQVSP LDNGDLIREI WHYQYLSWPD HGVPSEPGGV LSFLDQINQR QESLPHAGPI IVHCSAGIGR TGTIIVIDML MENISTKGLD CDIDIQKTIQ MVRAQRSGMV QTEAQYKFIY VAIAQFIETT KKKLEVLQSQ KGQESEYGNI TYPPAMKNAH AKASRTSSKH KEDVYENLHT KNKREEKVKK QRSADKEKSK GSLKRK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.