Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTHrP N15 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PTHrP N15 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | AVSEHQLLHD KGKSIQDLRR RFFLHHLIAE IHTAEIRATS EVSPNSKPSP NTKNHPVRFG SDDEGRYLTQ ETNKVETYKE QPLKTP |
| Tampón | PthRp N15 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
| Mostrar más |