Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTH Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PTH Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Actividad biológica | The activity calculated by UMR106 cell/cAMP method corresponding to a specific activity of 10,000 Units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | Untagged |
| Secuencia | LMHNLGKHLN SMERVEWLRK KLQDVHNF |
| Mostrar más |