Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PTGDS / L-PGDS Protein
Código de producto. 16014090
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Produktkode Cantidad unitSize
16014090 100 μg 100 microgramos
16024090 10 μg 10 microgramos
16064090 50 μg 50 microgramos
16044090 200 μg 200 microgramos
16054090 500 μg 500 microgramos
16034090 1 mg 1 miligramo
6 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 16014090
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6550ec100ug
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PTGDS / L-PGDS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Tekniske data
Número de acceso NP_000945.3
ID de gen (Entrez) 5730
Nombre PTGDS / L-PGDS Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PTGDS
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia APEAQVSVQP NFQQDKFLGR WFSAGLASNS SWLREKKAAL SMCKSVVAPA TDGGLNLTST FLRKNQCETR TMLLQPAGSL GSYSYRSPHW GSTYSVSVVE TDYDQYALLY SQGSKGPGED FRMATLYSRT QTPRAELKEK FTAFCKAQGF TEDTIVFLPQ TDKCMTEQ
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 86% as determined by SDS-PAGE.
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.