missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PSPN Protein

Código de producto. 15963808
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
250 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
250 microgramos
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15963808 5 μg 5 microgramos
15943808 20 μg 20 microgramos
15933808 100 μg 100 microgramos
15953808 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15963808 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP10423ec5ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Human PSPN, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_004149.1
ID de gen (Entrez) 5623
Nombre PSPN Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen PSPN
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The ED50 as determined by a cell proliferation assay using human TT medullary thyroid cancer cells is less than 10 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1.0 M 105 IU/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia ALSGPCQLWS LTLSVAELGL GYASEEKVIF RYCAGSCPRG ARTQHGLALA RLQGQGRAHG GPCCRPTRYT DVAFLDDRHR WQRLPQLSAA ACGCGG
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.