Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMD11 Protein
Código de producto. 16014021
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16014021 1 mg 1 miligramo
16004021 10 μg 10 microgramos
16044021 50 μg 50 microgramos
16094011 100 μg 100 microgramos
16024021 200 μg 200 microgramos
16034021 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16014021
Marca: enQuireBio™ QP8324ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSMD11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001257411.1
ID de gen (Entrez) 5717
Nombre PSMD11 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PSMD11
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia AAAAVVEFQR AQSLLSTDRE ASIDILHSIV KRDIQENDEE AVQVKEQSIL ELGSLLAKTG QAAELGGLLK YVRPFLNSIS KAKAARLVRS LLDLFLDMEA ATGQEVELCL ECIEWAKSEK RTFLRQALEA RLVSLYFDTK RYQEALHLGS QLLRELKKMD DKALLVEVQL LESKTYHALS NLPKARAALT SARTTANAIY CPPKLQATLD MQSGIIHAAE EKDWKTAYSY FYEAFEGYDS IDSPKAITSL KYMLLCKIML NTPEDVQALV SGKLALRYAG RQTEALKCVA QASKNRSLAD FEKALTDYRA ELRDDPIIST HLAKLYDNLL EQNLIRVIEP FSRVQIEHIS SLIKLSKADV ERKLSQMILD KKFHGILDQG EGVLIIFDEP PVDKTYEAAL ETIQNMSKVV DSLYNKAKKL T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.