Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA8 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PSMA8 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MASRYDRAIT VFSPDGHLFQ VEYAQEAVKK GSTAVGIRGT NIVVLGVEKK SVAKLQDERT VRKICALDDH VCMAFAGLTA DARVVINRAR VECQSHKLTV EDPVTVEYIT RFIATLKQKY TQSNGRRPFG ISALIVGFDD DGISRLYQTD PSGTYHAWKA NAIGRSAKTV REFLEKNYTE DAIASDSEAI KLAIKALLEV VQSGGKNIEL AIIRRNQPLK MFSAKEVELY VTEIEKEKEE AEKKKSKKSV |
| Tampón | The PSMA8 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl. |
| Mostrar más |