missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human PSMA/FOLH1 Protein

Código de producto. 18178210
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18178210 10 μg 10 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18178210

Marca: R&D Systems™ 4234ZN010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Enzyme Activity

Measured by its ability to hydrolyze the substrate N-acetyl-L-Asp-L-Glu into N-acetyl-L-Asp and L-Glu. The L-Glu product is measured by fluorescence after its derivatization by ortho-phthaldialdehyde. The specific activity is >400 pmol/min/μg, as measured under the described conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q04609
Para utilizar con (aplicación) Enzyme Activity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in MES and NaCl.
ID de gen (Entrez) 2346
Peso molecular M.W. (Observed): 110 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 80 kDa
Nombre PSMA/FOLH1/NAALADase I
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived human PSMA/FOLH1/NAALADase I protein Lys44-Ala750, with an N-terminal 6-His tag
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Símbolo de gen FOLH1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión PSMA/FOLH1/NAALADase I
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.