Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | PSG5 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAL PPKVSEGKDV LLLVHNLPQN LAGYIWYKGQ LMDLYHYITS YVVDGQINIY GPAYTGRETV YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKRGDRT RGVTGYFTFN LYLKLPKPYI TINNSKPREN KDVLAFTCEP KSENYTYIWW LNGQSLPVSP RVKRPIENRI LILPSVTRNE TGPYECEIRD RDGGMRSDPV TLNVLYGPDL PSIYPSFTYY RSGENLYLSC FAESNPPAEY FWTINGKFQQ SGQKLSIPQI TTKHRGLYTC SVRNSATGKE SSKSMTVEVS APSGIGRLPL LNPI |
| Tampón | The PSG5 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |