Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSG5 Protein
Código de producto. 15962749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
1 mg
20 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
50 microgramos
15962749 1 μg 1 microgramo
15992749 5 μg 5 microgramos
15972749 20 μg 20 microgramos
15982749 50 μg 50 microgramos
15952749 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15962749
Marca: enQuireBio™ QP13180HIS1ug
A cDNA sequence encoding the PSG5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre PSG5 Protein
Cantidad 1 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVTIEAL PPKVSEGKDV LLLVHNLPQN LAGYIWYKGQ LMDLYHYITS YVVDGQINIY GPAYTGRETV YSNASLLIQN VTREDAGSYT LHIIKRGDRT RGVTGYFTFN LYLKLPKPYI TINNSKPREN KDVLAFTCEP KSENYTYIWW LNGQSLPVSP RVKRPIENRI LILPSVTRNE TGPYECEIRD RDGGMRSDPV TLNVLYGPDL PSIYPSFTYY RSGENLYLSC FAESNPPAEY FWTINGKFQQ SGQKLSIPQI TTKHRGLYTC SVRNSATGKE SSKSMTVEVS APSGIGRLPL LNPI
Tampón The PSG5 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.