Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSAP / Prosaposin Protein
Código de producto. p-7153323
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16084030 10 μg 10 microgramos
16024040 50 μg 50 microgramos
16074030 100 μg 100 microgramos
16004040 200 μg 200 microgramos
16014040 500 μg 500 microgramos
16094030 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16084030
Marca: enQuireBio™ QP6540ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) PSAP / Prosaposin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001035930.1
ID de gen (Entrez) 5660
Nombre PSAP / Prosaposin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PSAP
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia SDVYCEVCEF LVKEVTKLID NNKTEKEILD AFDKMCSKLP KSLSEECQEV VDTYGSSILS ILLEEVSPEL VCSMLHLCSG T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.