Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Proto-oncogene c-Rel Protein
Código de producto. 16087101
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16087101 10 μg 10 microgramos
16027111 50 μg 50 microgramos
16077101 100 μg 100 microgramos
16007111 200 μg 200 microgramos
16017111 500 μg 500 microgramos
16097101 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16087101 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8904ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Proto-oncogene c-Rel, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001278675.1
ID de gen (Entrez) 5966
Nombre Proto-oncogene c-Rel Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen REL
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia SGAYNPYIEI IEQPRQRGMR FRYKCEGRSA GSIPGEHSTD NNRTYPSIQI MNYYGKGKVR ITLVTKNDPY KPHPHDLVGK DCRDGYYEAE FGQERRPLFF QNLGIRCVKK KEVKEAIITR IKAGINPFNV PEKQLNDIED CDLNVVRLCF QVFLPDEHGN LTTALPPVVS NPIYDNRAPN TAELRICRVN KNCGSVRGGD EIFLLCDKVQ KDDIEVRFVL NDWEAKGIFS QADVHRQVAI VFKTPPYCKA ITEPVTVKMQ LRRPSDQEVS ESMDFRYLPD EKDTYGNKAK KQKTTLLFQK LCQDHVETGF RHVDQDGLEL LTSGDPPTLA SQSAGITVNF PERPRPGLLG SIGEGRYFKK EPNLFSHDAV VREMPTGVSS QAESYYPSPG PISSGLSHHA SMAPLPSSSW SSVAHPTPRS GNTNPLSSFS TRTLPSNSQG IPPFLRIPVG NDLNASNACI YNNADDIVGM EASSMPSADL YGISDPNMLS NCSVNMMTTS SDSMGETDNP RLLSMNLENP SCNSVLDPRD LRQLHQMSSS SMSAGANSNT TVFVSQSDAF EGSDFSCADN SMINESGPSN STNPNSHGFV QDSQYSGIGS MQNEQLSDSF PYEF
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.