Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein yippee-like 3 Protein
Código de producto. 16016630
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16016630 1 mg 1 miligramo
16006630 10 μg 10 microgramos
16046630 50 μg 50 microgramos
16096620 100 μg 100 microgramos
16026630 200 μg 200 microgramos
16036630 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16016630
Marca: enQuireBio™ QP6897ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein yippee-like 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001138996.1
ID de gen (Entrez) 83719
Nombre Protein yippee-like 3 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen YPEL3
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVRISKPKTF QAYLDDCHRR YSCAHCRAHL ANHDDLISKS FQGSQGRAYL FNSVVNVGCG PAEERVLLTG LHAVADIHCE NCKTTLGWKY EQAFESSQKY KEGKYIIELN HMIKDNGWD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.