missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-2b Protein

Código de producto. p-7154681
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16082081 10 μg 10 microgramos
16092081 50 μg 50 microgramos
16072081 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16082081

Marca: enQuireBio™ QP7997iv10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-2b, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_001278809.1
ID de gen (Entrez) 7482
Nombre Protein Wnt-2b Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen WNT2B
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MLRPGGAEEA AQLPLRRASA PVPVPSPAAP DGSRASARLG LACLLLLLLL TLPARVDTSW WYIGALGARV ICDNIPGLVS RQRQLCQRYP DIMRSVGEGA REWIRECQHQ FRHHRWNCTT LDRDHTVFGR VMLRSSREAA FVYAISSAGV VHAITRACSQ GELSVCSCDP YTRGRHHDQR GDFDWGGCSD NIHYGVRFAK AFVDAKEKRL KDARALMNLH NNRCGRTAVR RFLKLECKCH GVSGSCTLRT CWRALSDFRR TGDYLRRRYD GAVQVMATQD GANFTAARQG YRRATRTDLV YFDNSPDYCV LDKAAGSLGT AGRVCSKTSK GTDGCEIMCC GRGYDTTRVT RVTQCECKFH WCCAVRCKEC RNTVDVHTCK APKKAEWLDQ T
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.