Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein Wnt-10a Protein
Código de producto. 16009001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16009001 500 μg 500 microgramos
16078991 10 μg 10 microgramos
16019001 50 μg 50 microgramos
16068991 100 μg 100 microgramos
16098991 200 μg 200 microgramos
16088991 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16009001 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP9917ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein Wnt-10a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_079492.2
ID de gen (Entrez) 80326
Nombre Protein Wnt-10a Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen WNT10A
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MPRSAPNDIL DLRLPPEPVL NANTVCLTLP GLSRRQMEVC VRHPDVAASA IQGIQIAIHE CQHQFRDQRW NCSSLETRNK IPYESPIFSR GFRESAFAYA IAAAGVVHAV SNACALGKLK ACGCDASRRG DEEAFRRKLH RLQLDALQRG KGLSHGVPEH PALPTASPGL QDSWEWGGCS PDMGFGERFS KDFLDSREPH RDIHARMRLH NNRVGRQAVM ENMRRKCKCH GTSGSCQLKT CWQVTPEFRT VGALLRSRFH RATLIRPHNR NGGQLEPGPA GAPSPAPGAP GPRRRASPAD LVYFEKSPDF CEREPRLDSA GTVGRLCNKS SAGSDGCGSM CCGRGHNILR QTRSERCHCR FHWCCFVVCE ECRITEWVSV CK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.