Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX4 Protein
Código de producto. 16095450
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16095450 100 μg 100 microgramos
16005460 10 μg 10 microgramos
16045460 50 μg 50 microgramos
16025460 200 μg 200 microgramos
16035460 500 μg 500 microgramos
16015460 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16095450 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6733ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SSX4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001030004.1
ID de gen (Entrez) 548313
Nombre Protein SSX4 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SSX4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MNGDDAFARR PRDDAQISEK LRKAFDDIAK YFSKKEWEKM KSSEKIVYVY MKLNYEVMTK LGFKVTLPPF MRSKRAADFH GNDFGNDRNH RNQVERPQMT FGSLQRIFPK IMPKKPAEEE NGLKEVPEAS GPQNDGKQLC PPGNPSTLEK INKTSGPKRG KHAWTHRLRE RKQLVVYEEI SDPEEDDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.