Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX4 Protein
Código de producto. 16015460
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16015460 1 mg 1 miligramo
16005460 10 μg 10 microgramos
16045460 50 μg 50 microgramos
16095450 100 μg 100 microgramos
16025460 200 μg 200 microgramos
16035460 500 μg 500 microgramos
6 options
Código de producto. 16015460
Marca: enQuireBio™ QP6733ec1mg
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SSX4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001030004.1
ID de gen (Entrez) 548313
Nombre Protein SSX4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SSX4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MNGDDAFARR PRDDAQISEK LRKAFDDIAK YFSKKEWEKM KSSEKIVYVY MKLNYEVMTK LGFKVTLPPF MRSKRAADFH GNDFGNDRNH RNQVERPQMT FGSLQRIFPK IMPKKPAEEE NGLKEVPEAS GPQNDGKQLC PPGNPSTLEK INKTSGPKRG KHAWTHRLRE RKQLVVYEEI SDPEEDDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.