Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX2 Protein
Código de producto. 16099220
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16099220 100 μg 100 microgramos
16009230 10 μg 10 microgramos
16049230 50 μg 50 microgramos
16029230 200 μg 200 microgramos
16039230 500 μg 500 microgramos
16019230 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16099220
Marca: enQuireBio™ QP7535ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SSX2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001157889.1
ID de gen (Entrez) 6757
Nombre Protein SSX2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SSX2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MNGDDAFARR PTVGAQIPEK IQKAFDDIAK YFSKEEWEKM KASEKIFYVY MKRKYEAMTK LGFKATLPPF MCNKRAEDFQ GNDLDNDPNR GNQVERPQMT FGRLQGISPK IMPKKPAEEG NDSEEVPEAS GPQNDGKELC PPGKPTTSEK IHERSGPKRG EHAWTHRLRE RKQLVIYEEI SDPEEDDE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.