Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SSX2 Protein
Specifications
Specifications
| Número de acceso | NP_001157889.1 |
| ID de gen (Entrez) | 6757 |
| Nombre | Protein SSX2 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SSX2 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Show More |