Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
Código de producto. p-7153456
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16034830 10 μg 10 microgramos
16074830 50 μg 50 microgramos
16024830 100 μg 100 microgramos
16054830 200 μg 200 microgramos
16064830 500 μg 500 microgramos
16044830 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16034830 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP6652ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein SCO2 homolog, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001162580.1
ID de gen (Entrez) 9997
Nombre Protein SCO2 homolog, mitochondrial Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SCO2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia PAETGGQGQP QGPGLRTRLL ITGLFGAGLG GAWLALRAEK ERLQQQKRTE ALRQAAVGQG DFHLLDHRGR ARCKADFRGQ WVLMYFGFTH CPDICPDELE KLVQVVRQLE AEPGLPPVQP VFITVDPERD DVEAMARYVQ DFHPRLLGLT GSTKQVAQAS HSYRVYYNAG PKDEDQDYIV DHSIAIYLLN PDGLFTDYYG RSRSAEQISD SVRRHMAAFR SVLS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.