Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Protein prune homolog Protein
Código de producto. 16010821
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16010821 100 μg 100 microgramos
16020821 10 μg 10 microgramos
16060821 50 μg 50 microgramos
16040821 200 μg 200 microgramos
16050821 500 μg 500 microgramos
16030821 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16010821
Marca: enQuireBio™ QP7790ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Protein prune homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001290158.1
ID de gen (Entrez) 58497
Nombre Protein prune homolog Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen PRUNE
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 6
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MLRKDQKTIY RQGVKVAISA IYMDLEICEV LERSHSPPLK LTPASSTHPN LHAYLQGNTQ VSRKKLLPLL QEALSAYFDS MKIPSGQPET ADVSREQVDK ELDRASNSLI SGLSQDEEDP PLPPTPMNSL VDECPLDQGL PKLSAEAVFE KCSQISLSQS TTASLSKK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.